Magnesio sulfato hidrato, (base secada) 99.0-101.0% (base secada), Puriss., meets analytical specification of DAC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos:
Sulfato de magnesio hidrato
13143-2.5KG
13143-1KG
13143-6X2.5KG
13143-25KG
13143-2.5KGEA
97.2
EUR
13143-2.5KG
13143-1KG
13143-6X2.5KG
13143-25KG
Magnesio sulfato hidrato, (base secada) 99.0-101.0% (base secada), Puriss., meets analytical specification of DAC, Fluka™
Magnesio sulfato hidrato
Formula:
MgSO₄·nH₂O MW: 120.37 g/mol (anhy) Pto. de fusión: 1.124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011110 Núm. CAS: 22189-08-8 EINECS: 231-298-2 |
Resultados test especificaciones
Assay (calculated to the dried substance) | 99.0 - 101.0 % |
Loss on drying (400°C) | 26.0 - 32.0 % |
Arsenic (As) | Max. 2 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 15 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 400 ppm |
Acidity or alkalinity | complying |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |