Sulfato de estroncio ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
12870.06
12870.14
12870.06EA
105
EUR
12870.06
12870.14
Sulfato de estroncio ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Sulfato de estroncio
Purity: 99.9965%
CAS No.: 7759-02-6
Molecular Formula: O4SSr
Formula Weight: 183.68
Physical Form: Powder
Density: 3.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1600°
Merck Reference: 14,8848
MDL No.: MFCD00036274
Formula:
O₄SSr MW: 183,68 g/mol Pto. de fusión: 1600 °C Densidad: 3,960 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036274 Núm. CAS: 7759-02-6 EINECS: 231-850-2 Índice Merck: 14,8848 |