Sulfato de estroncio, reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38373.14
38373.22
38373.14EA
37.3
EUR
38373.14
38373.22
Sulfato de estroncio, reagent
Sulfato de estroncio
CAS No.: 7759-02-6
Molecular Formula: SrSO4
Formula Weight: 183.68
Physical Form: Crystalline
Density: 3.960
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8848
MDL No.: MFCD00036274
Formula:
O₄SSr MW: 183.68 g/mol Pto. de fusión: 1600 °C Densidad: 3.960 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036274 Núm. CAS: 7759-02-6 EINECS: 231-850-2 Índice Merck: 14,8848 |