Bromuro de aluminio ≥99.997% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.997%
CAS No.: 7727-15-3
Molecular Formula: AlBr3
Formula Weight: 266.71
Physical Form: Crystalline
Density: 3.21
Appearance: White to orange
Odour: Pungent
Melting Point: 97.5°
Boiling Point: 265°
Merck Reference: 14,332
UN No.: 1725
MDL No.: MFCD00003421
Formula:
AlBr₃ Pto. Ebullición: 265 °C Densidad: 3,21 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003421 Núm. CAS: 7727-15-3 EINECS: 231-779-7 UN: 1725 ADR: 8,II Índice Merck: 14,332 |