Bromuro de aluminio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Aluminio bromuro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
8.01068.0100EA 197 EUR
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
Bromuro de aluminio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bromuro de aluminio
Formula: AlBr₃
Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 97 °C
Densidad: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003421
Núm. CAS: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,00330
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 97 °C
Molar Mass 266.69 g/mol
Boiling Point 250 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (81 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)