Tribromuro de boro 99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
295200250
295201000
295205000
ACRO295200250EA
94.4
EUR
ACRO295200250
ACRO295201000
ACRO295205000
Tribromuro de boro 99.9%
Tribromuro de boro
Formula:
BBr₃ Pto. Ebullición: 91,2 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –46 °C Densidad: 2,65 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011312 Núm. CAS: 10294-33-4 EINECS: 233-657-9 UN: 2692 ADR: 8,I Índice Merck: 13,01337 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear amber Liquid |
Assay | ≥99.85 % (By difference) |
Titration | ≥99.2 % |
Sulfur (S) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤100 ppm |
Impurity | ≤0.13 % Free bromine (Br2) |