Tribromuro de boro 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
365210250 365211000 365215000
ACRO365210250EA 63.8 EUR
ACRO365210250 ACRO365211000 ACRO365215000
Tribromuro de boro 99+%
Tribromuro de boro
Formula: BBr₃
MW: 250.52 g/mol
Pto. Ebullición: 91.2 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 2.65 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011312
Núm. CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8 I
Índice Merck: 13,01337
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear amber Liquid
Titration ≥99.0 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.2 % Free bromine (Br2)