Tribromuro de galio, dry_ultra 99,998 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Gallium (III) bromide
ampuled under argon
35697.03
35697.06
35697.14
35697.03EA
151
EUR
35697.03
35697.06
35697.14
Tribromuro de galio, dry_ultra 99,998 Metals basis
Tribromuro de galio
Purity: 99.998%
CAS No.: 13450-88-9
Molecular Formula: GaBr3
Formula Weight: 309.45
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Density: 3.69
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 122°
Boiling Point: 279°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016100
Formula:
Br₃Ga MW: 309.44 g/mol Pto. Ebullición: 279 °C Pto. de fusión: 122 °C Densidad: 3.69 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016100 Núm. CAS: 13450-88-9 EINECS: 236-609-5 UN: 3260 ADR: 8 II |