Bromuro de indio (III) 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Indium tribromide
389030100 389030500
ACRO389030100EA 206 EUR
ACRO389030100 ACRO389030500
Bromuro de indio (III) 99.99% (trace metals basis)
Bromuro de indio (III)
Formula: Br₃In
Pto. Ebullición: 656 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220 °C
Densidad: 4,77 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011057
Núm. CAS: 13465-09-3
EINECS: 236-692-8
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals or granules and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Indium (In) 31.7 to 33.0 %