Bromuro de indio (III), anhidro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Indium tribromide
40126.09 40126.18
40126.09EA 219 EUR
40126.09 40126.18
Bromuro de indio (III), anhidro ≥99.99% (metals basis)
Bromuro de indio (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 13465-09-3 Molecular Formula: Br3In Formula Weight: 354.55 Physical Form: Crystalline powder Density: 4.74 Appearance: White to yellow Odour: Odourless Melting Point: ca 436° MDL No.: MFCD00011057
Formula: Br₃In
MW: 354,53 g/mol
Pto. Ebullición: 656 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 436 °C
Densidad: 4,74
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011057
Núm. CAS: 13465-09-3
EINECS: 236-692-8
UN: 3260
ADR: 8,III