Aluminio cloruro, anhidro ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aluminum chloride
44470.06 44470.14 44470.22
44470.06EA 91.3 EUR
44470.06 44470.14 44470.22
Aluminio cloruro, anhidro ≥99.999% (metals basis)
Aluminio cloruro
Purity: 99.999% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: -10 Mesh Density: 2.44 pH: 2,4 Melting Point: 190° subl Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formula: AlCl₃
MW: 133.34 g/mol
Pto. Ebullición: 180
Pto. de fusión: 190 °C (subl.)
Densidad: 2.44
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003422
Núm. CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,337