Cloruro de galio (III), ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Gallium trichloride
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 13450-90-3
Molecular Formula: GaCl3
Formula Weight: 176.03
Physical Form: 8mm and down Granules, Ampouled under argon
Density: 2.47
Appearance: White
Melting Point: 78°
Boiling Point: 201°
Merck Reference: 14,4348
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011018
Formula:
Cl₃Ga MW: 176,08 g/mol Pto. Ebullición: 201 °C Pto. de fusión: 78 °C Densidad: 2,47 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011018 Núm. CAS: 13450-90-3 EINECS: 236-610-0 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,4348 |