Fluoruro de aluminio, anhidro ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aluminio fluoruro
36335.14
36335.22
36335.06
36335.14EA
452
EUR
36335.14
36335.22
36335.06
Fluoruro de aluminio, anhidro ≥99.5%
Fluoruro de aluminio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7784-18-1
Molecular Formula: AlF3
Formula Weight: 83.98
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 2.882
Melting Point: 1291° subl.
Merck Reference: 14,339
MDL No.: MFCD00003426
For vacuum deposition
Formula:
AlF₃ Pto. de fusión: 1291 °C (subl.) Densidad: 2,882 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003426 Núm. CAS: 7784-18-1 EINECS: 232-051-1 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,339 |