Fluoruro de aluminio, anhidro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
44435.09
44435.18
44435.30
44435.09EA
134
EUR
44435.09
44435.18
44435.30
Fluoruro de aluminio, anhidro ≥99.99% (metals basis)
Fluoruro de aluminio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7784-18-1
Molecular Formula: AlF3
Formula Weight: 83.98
Physical Form: Powder
Density: 2.882
Melting Point: 1291° subl.
Merck Reference: 14,339
MDL No.: MFCD00003426
Formula:
AlF₃ Pto. de fusión: 1291 °C (subl.) Densidad: 2,882 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003426 Núm. CAS: 7784-18-1 EINECS: 232-051-1 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,339 |