Fluoruro de aluminio, Patinal®
Proveedor: Merck
Atención
1.01600.0100 1.01600.1000
1.01600.0100EA 0 EUR
1.01600.0100 1.01600.1000
Fluoruro de aluminio, Patinal®
Aluminium fluoride
Formula: AlF₃
Pto. de fusión: 1040 °C
Densidad: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003426
Núm. CAS: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,00351