Ioduro de aluminio ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aluminio ioduro
30714.14
30714.22
30714.14EA
145
EUR
30714.14
30714.22
Ioduro de aluminio ≥95%
Ioduro de aluminio
Purity: 95%
CAS No.: 7784-23-8
Molecular Formula: AlI3
Formula Weight: 407.69
Physical Form: Chunks
Density: 3.98
Appearance: White to brownish-purple
Odour: Pungent
Melting Point: 191°
Boiling Point: 360°
Solubility: Soluble in alcohol, ether, carbon disulfide
Merck Reference: 14,346
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003427
Catalyst in organic synthesis
Formula:
AlI₃ MW: 407.7 g/mol Pto. Ebullición: 360 °C Pto. de fusión: 191 Densidad: 3.98 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003427 Núm. CAS: 7784-23-8 EINECS: 232-054-8 UN: 3260 ADR: 8 II Índice Merck: 12,00358 |