Ioduro de indio (III) 99.998% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
316010010 316010050 316010250
ACRO316010010EA 60.9 EUR
ACRO316010010 ACRO316010050 ACRO316010250
Ioduro de indio (III) 99.998% (trace metals basis)
Ioduro de indio (III)
Formula: I₃In
MW: 495.53 g/mol
Pto. Ebullición: 500
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016151
Núm. CAS: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Powder or crystals
Titration Complexometric 22.7 to 23.5 % (In)
Total trace metal impurities ≤0.002 %