Ioduro de indio (III), anhidro ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11854.04
11854.09
11854.18
11854.04EA
116
EUR
11854.04
11854.09
11854.18
Ioduro de indio (III), anhidro ≥99.999% (metals basis)
Ioduro de indio (III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 13510-35-5
Molecular Formula: I3In
Formula Weight: 495.53
Physical Form: Crystalline
Density: 4.69
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 210°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016151
Formula:
I₃In Pto. Ebullición: 500 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 210 °C Densidad: 4,69 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016151 Núm. CAS: 13510-35-5 EINECS: 236-839-6 UN: 3260 ADR: 8,III |