Nitruro de aluminio (≥32,0% N)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Aluminum nitride
11546.18 11546.06 11546.30 11546.A1
11546.18EA 70.7 EUR
11546.18 11546.06 11546.30 11546.A1
Nitruro de aluminio (≥32,0% N)
Nitruro de aluminio
CAS No.: 24304-00-5 Molecular Formula: AlN Formula Weight: 40.99 Physical Form: -325 Mesh Powder, typically 4 Micron APS Density: 3.26 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Ammonia-like Melting Point: 2200° Merck Reference: 14,353 MDL No.: MFCD00003429
Formula: AlN
MW: 40.99 g/mol
Pto. Ebullición: 2517
Pto. de fusión: >2200 °C
Densidad: 3.26
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003429
Núm. CAS: 24304-00-5
EINECS: 246-140-8
Índice Merck: 12,00366