Nitruro de aluminio, rod, round, Ø 10 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum nitride
42998.DW 42998.DO
42998.DWEA 759 EUR
42998.DW 42998.DO
Nitruro de aluminio, rod, round, Ø 10 mm
Nitruro de aluminio
CAS No.: 24304-00-5 Physical Form: Rod Density: 3.26 Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 2200° MDL No.: MFCD00003429
Formula: AlN
Pto. Ebullición: 2517 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >2200 °C
Densidad: 3,26
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003429
Núm. CAS: 24304-00-5
EINECS: 246-140-8
Índice Merck: 12,00366