Nitruro de boro ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Boro nitruro
11078.30 11078.18
11078.30EA 490 EUR
11078.30 11078.18
Nitruro de boro ≥99.5% (metals basis)
Nitruro de boro
Purity: 99.5% CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN (hexagonal) Formula Weight: 24.82 Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1346 MDL No.: MFCD00011317
Formula: BN
MW: 24.82 g/mol
Pto. de fusión: 2527 °C
Densidad: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011317
Núm. CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Índice Merck: 14,1346