Nitruro de boro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Boro nitruro
40607.04 40607.09
40607.04EA 139 EUR
40607.04 40607.09
Nitruro de boro
Nitruro de boro
CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN (cubic) Formula Weight: 24.82 Physical Form: 4-8 Micron Powder Density: 3.48 Odour: Odourless Merck Reference: 14,1346 MDL No.: MFCD00011317
Formula: BN
MW: 24.82 g/mol
Pto. de fusión: 2527 °C
Densidad: 3.48
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011317
Núm. CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Índice Merck: 14,1346