Nitruro de boro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Boro nitruro
43773.22 43773.14 43773.36
43773.22EA 181 EUR
43773.22 43773.14 43773.36
Nitruro de boro
Nitruro de boro
Physical Form: Paste Density: 1.40 MDL No.: MFCD00011317
Resistance against molten metals and salts, high thermal conductivity and dielectric strength
Formula: BN
MW: 24.82 g/mol
Pto. de fusión: 2527 °C
Densidad: 1.40
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011317
Núm. CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Índice Merck: 13,01336