Nitruro de boro ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44839.KG
44839.KJ
44839.KGEA
620
EUR
44839.KG
44839.KJ
Nitruro de boro ≥99.5% (metals basis)
Nitruro de boro
Purity: 99.5%
CAS No.: 10043-11-5
Molecular Formula: BN
Formula Weight: 24.82
Physical Form: Hot pressed rod, 12.7mm dia x 406mm long
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1346
MDL No.: MFCD00011317
Formula:
BN Pto. de fusión: 2527 °C Densidad: 2,15 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011317 Núm. CAS: 10043-11-5 EINECS: 233-136-6 Índice Merck: 14,1346 |