Aluminio óxido 99.7+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de aluminio
215700010 215702500 215700050
ACRO215700010EA 74.4 EUR
ACRO215700010 ACRO215702500 ACRO215700050
Aluminio óxido 99.7+%, extra puro
Aluminio óxido
Formula: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Pto. Ebullición: 2977 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2030 °C
Densidad: 3.97 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 13,00355
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Sodium oxide (Na2O) ≤0.1 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.04 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≥99.70 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %