Aluminio óxido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Óxido de aluminio
10627.14
10627.22
10627.36
10627.14EA
191
EUR
10627.14
10627.22
10627.36
Aluminio óxido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Aluminio óxido
Purity: 99.995%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: Powder
Density: 3.965
Refractive Index: 1.768
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formula:
Al₂O₃ MW: 101.96 g/mol Pto. Ebullición: 2980 °C Pto. de fusión: 2045 Densidad: 3.965 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003424 Núm. CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 IR: 01-2119529248-35 Índice Merck: 14,356 |