Aluminio óxido ≥99.7%, fused, insulating powder ∼ 60 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
33200.A1 33200.A7
33200.A1EA 101 EUR
33200.A1 33200.A7
Aluminio óxido ≥99.7%, fused, insulating powder ∼ 60 µm
Aluminio óxido
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: ≈60 micron Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
Formula: Al₂O₃
Pto. Ebullición: 2980 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2045 °C
Densidad: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 13,00355