Aluminio óxido, crystal_single
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de aluminio
40259.KG 40259.KJ
40259.KGEA 212 EUR
40259.KG 40259.KJ
Aluminio óxido, crystal_single
Aluminio óxido
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 25.4mm dia x 3.2mm thick, random orientation MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Pto. Ebullición: 2980
Pto. de fusión: 2045
Densidad: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 13,00355