Aluminio óxido, cristal individual
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de aluminio
40261.KG 40261.KJ
40261.KGEA 70.9 EUR
40261.KG 40261.KJ
Aluminio óxido, cristal individual
Aluminio óxido
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 12.7mm dia x 1.0mm thick, random orientation MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Pto. Ebullición: 2980 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2045 °C
Densidad: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 13,00355