Aluminio óxido substrate 10x10x1 mm, polished one side C plane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40281.KT 40281.KU
40281.KTEA 178 EUR
40281.KT 40281.KU
Aluminio óxido substrate 10x10x1 mm, polished one side C plane
Aluminio óxido
Molecular Formula: Al2O3 MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Pto. Ebullición: 2980 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2045 °C
Densidad: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 13,00355