Aluminio óxido substrate 10x10x0.5 mm, polished both sides A plane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de aluminio
41426.KT 41426.KU
41426.KTEA 103 EUR
41426.KT 41426.KU
Aluminio óxido substrate 10x10x0.5 mm, polished both sides A plane
Aluminio óxido
Molecular Formula: Al2O3 MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Pto. Ebullición: 2980
Pto. de fusión: 2045
Densidad: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 13,00355