Aluminio óxido, high surface area catalyst support
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Óxido de aluminio
43855.A1
43855.A7
43855.30
43855.A1EA
290
EUR
43855.A1
43855.A7
43855.30
Aluminio óxido, high surface area catalyst support
Aluminio óxido
Physical Form: 1/8" Pellets
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003424
Formula:
Al₂O₃ MW: 101.96 g/mol Pto. Ebullición: 2980 Pto. de fusión: 2045 Densidad: 3.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003424 Núm. CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 IR: 01-2119529248-35 Índice Merck: 13,00355 |