Aluminio óxido, surface_area_intermediate catalyst support
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de aluminio
43856.A1 43856.A7
43856.A1EA 221 EUR
43856.A1 43856.A7
Aluminio óxido, surface_area_intermediate catalyst support
Aluminio óxido
Physical Form: 1/8" pellets MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Pto. Ebullición: 2980
Pto. de fusión: 2045
Densidad: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 13,00355