Aluminio óxido, intermediate surface area catalyst support low SiO₂
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Óxido de aluminio
43857.A1
43857.A7
43857.A1EA
236
EUR
43857.A1
43857.A7
Aluminio óxido, intermediate surface area catalyst support low SiO₂
Aluminio óxido
Physical Form: 1/8" Pellets
MDL No.: MFCD00003424
Formula:
Al₂O₃ MW: 101.96 g/mol Pto. Ebullición: 2980 Pto. de fusión: 2045 Densidad: 3.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003424 Núm. CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 IR: 01-2119529248-35 Índice Merck: 13,00355 |