Aluminio óxido, low surface area catalyst support
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43862.A1 43862.A7 43862.30
43862.A1EA 267 EUR
43862.A1 43862.A7 43862.30
Aluminio óxido, low surface area catalyst support
Aluminio óxido
Physical Form: 1/8" Pellets Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Pto. Ebullición: 2980 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2045 °C
Densidad: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 13,00355