Aluminio óxido, regular Drying_agent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de aluminio
44018.22 44018.36 44018.A3
44018.22EA 41.3 EUR
44018.22 44018.36 44018.A3
Aluminio óxido, regular Drying_agent
Aluminio óxido
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 3.2mm Spheres Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Dry gases and liquids. Gases include: CO2, acetylene, air, Ar, ethylene, He, H2, N2, O2. Liquids include: benzene, hexane, oil, pentane.
Formula: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Pto. Ebullición: 2980
Pto. de fusión: 2045
Densidad: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 13,00355