Aluminio óxido catalyst support SiO2_low
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de aluminio
44849.A1 44849.A7
44849.A1EA 216 EUR
44849.A1 44849.A7
Aluminio óxido catalyst support SiO2_low
Aluminio óxido
Physical Form: 3 mm Spheres MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Pto. Ebullición: 2980
Pto. de fusión: 2045
Densidad: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 13,00355