Aluminio óxido, Durmax® para metalografía, 12 horas
Proveedor: ALUMINES DURMAX
Sinónimos: Óxido de aluminio
20993.266 20993.296
20993.266EA 114 EUR
20993.266 ALUD20993.296
Aluminio óxido, Durmax® para metalografía, 12 horas
Aluminio óxido
Información de suministro: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
Formula: Al₂O₃
Pto. Ebullición: 2980 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2045 °C
Densidad: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 13,00355