Aluminio óxido, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Óxido de aluminio
MQ200
1.15754.0100 1.15754.1000
1.15754.0100EA 96 EUR
1.15754.0100 1.15754.1000
Aluminio óxido, Supelco®
Aluminio óxido
Formula: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Pto. Ebullición: 2980
Pto. de fusión: 2045
Densidad: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 13,00355