Aluminio óxido, α-fase ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
ɑ-Tonerde, α-Alumina
36341.14
36341.22
36341.14EA
99.5
EUR
36341.14
36341.22
Aluminio óxido, α-fase ≥99.99% (metals basis)
Aluminio óxido, α-fase
Purity: 99.99%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 2-12mm Pieces
Refractive Index: 1.765
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formula:
Al₂O₃ Pto. Ebullición: 2980 °C Pto. de fusión: 2045 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003424 Núm. CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Índice Merck: 14,356 |