Aluminio óxido, α-fase ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42572.22 42572.36 42572.A3
42572.22EA 42 EUR
42572.22 42572.36 42572.A3
Aluminio óxido, α-fase ≥99.9% (metals basis)
Aluminio óxido, α-fase
Purity: 99.9% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 1.0 Micron APS Powder, S.A. 2-4m2/g Refractive Index: 1.765 Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Suitable for ceramic, electronic ceramic, and ceramic matrix composites
Formula: Al₂O₃
Pto. Ebullición: 2980 °C
Pto. de fusión: 2045 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Índice Merck: 14,356