Aluminio óxido, α-fase ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: ɑ-Tonerde, α-Alumina
42573.22 42573.36 42573.A3
42573.22EA 44.3 EUR
42573.22 42573.36 42573.A3
Aluminio óxido, α-fase ≥99.95% (metals basis)
Aluminio óxido, α-fase
Purity: 99.95% min CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 0.25-0.45 Micron APS Powder, S.A. 7.2-8.8m2/g Refractive Index: 1.765 Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Pto. Ebullición: 2980 °C
Pto. de fusión: 2045 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Índice Merck: 14,356