Aluminio óxido γ-fase ≥99.97% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39812.14
39812.22
39812.36
39812.14EA
50.4
EUR
39812.14
39812.22
39812.36
Aluminio óxido γ-fase ≥99.97% (metals basis)
Aluminio óxido γ-fase
Purity: 99.97%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 3 Micron APS Powder, S.A. 80-120m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formula:
Al₂O₃ Pto. Ebullición: 2980 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2045 °C Densidad: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003424 Núm. CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Índice Merck: 14,356 |