Aluminio óxido γ-fase bimodal, high surface area catalyst support
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43832.A1 43832.A7 43832.30 43832.18
43832.A1EA 302 EUR
43832.A1 43832.A7 43832.30 43832.18
Aluminio óxido γ-fase bimodal, high surface area catalyst support
Aluminio óxido γ-fase
S.A. 255 m2/g, median pore 70 micron and 5000A, total pore volume 1.14cc/g, packing density 0.395 kg/L
Physical Form: 1/8" pellets
Odour: Odourless
S.A. 255m2/g, median pore 70 micron and 5000A, total pore volume 1.14cc/g, packing density 0.395kg/L
Formula: Al₂O₃
Pto. Ebullición: 2980 °C
Pto. de fusión: 2045 °C
Densidad: 3,965
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Índice Merck: 14,356