Aluminio óxido γ-fase ≥99%, nanopolvo
Proveedor: Thermo Scientific
44757.14
44757.22
44757.36
44757.14EA
67.1
EUR
44757.14
44757.22
44757.36
Aluminio óxido γ-fase ≥99%, nanopolvo
Aluminio óxido γ-fase
Purity: 99+%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 20nm APS Powder, S.A. 100-200m2/g
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formula:
Al₂O₃ MW: 101,96 g/mol Pto. Ebullición: 2980 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2045 °C Densidad: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003424 Núm. CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Índice Merck: 14,356 |