Aluminio óxido γ-fase
Proveedor: Merck
1.01095.1000 1.01095.9050
1.01095.1000EA 53.5 EUR
1.01095.1000 1.01095.9050
Aluminio óxido γ-fase
Aluminio óxido γ-fase
Formula: Al₂O₃
Pto. Ebullición: 2980 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2045 °C
Densidad: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6