Alumino óxide, γ-α-fase ≥99.98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
10459.14
10459.22
10459.36
10459.14EA
51
EUR
10459.14
10459.22
10459.36
Alumino óxide, γ-α-fase ≥99.98% (metals basis)
Alumino óxide, γ-α-fase
Purity: 99.98%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 0.01-0.02 Micron Powder, S.A. 100m2/g
Density: 3.965
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formula:
Al₂O₃ MW: 101,96 g/mol Pto. Ebullición: 2980 °C Pto. de fusión: 2045 °C Densidad: 3,965 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003424 Núm. CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Índice Merck: 14,356 |