Alumino óxide, γ-α-fase ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14558.14
14558.22
14558.36
14558.14EA
47.7
EUR
14558.14
14558.22
14558.36
Alumino óxide, γ-α-fase ≥99.99% (metals basis)
Alumino óxide, γ-α-fase
Purity: 99.99%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 0.3 Micron Powder, S.A. 15m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formula:
Al₂O₃ Pto. Ebullición: 2980 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2045 °C Densidad: 3,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003424 Núm. CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Índice Merck: 14,356 |