Trióxido de diboro, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
339075-100G 339075-500G
339075-100GEA 111 EUR
339075-100G 339075-500G
Trióxido de diboro, Supelco®
Trióxido de diboro
Formula: B₂O₃
MW: 69,62 g/mol
Pto. Ebullición: 1860 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 450 °C
Densidad: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011315
Núm. CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
IR: 01-2119486655-24
Índice Merck: 13,01327
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&vid=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&prid=web&clid=SAPDAM