Indio (III) óxido ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Trióxido de diindio
10709.09
10709.18
10709.09EA
143
EUR
10709.09
10709.18
Indio (III) óxido ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Indio (III) óxido
Purity: 99.997%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: Powder
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Formula:
In₂O₃ Pto. de fusión: 850 °C Densidad: 7,18 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011060 Núm. CAS: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Índice Merck: 14,4952 |